Learn More
Thermo Scientific™ BioLite zellkulturbehandelte Kolben
Bei den Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Flaschen mit ihrer Standardzellkultur-behandelten Oberfläche handelt es sich um eine begrenzte Reihe von Zellkulturgefäßen für eine Vielzahl von Zelltypen.
Marke:  Thermo Scientific™ 130191
58.13 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11850845
  • 61.90 CHF / 40 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ BioLite™ zellkulturbehandelten Flaschen mit Optionen für Filterkappe und Verschlusskappe eignen sich für eine Vielzahl experimenteller Anforderungen und bieten gleichzeitig Kosteneffizienz für ein großes Anwendungsspektrum in Ihrer Zellkulturroutine. Erleben Sie optimales Leistungsverhalten mit einer breiten Größenauswahl.
• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6
• Nicht-zytotoxisch
• Nicht-pyrogenisch
• BSE/TSE-frei
• RNase-/DNase-frei
• Frei von humaner DNA
• Rohmaterial mit USP-Klasse VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
40
Zellkulturflasche
Steril
Belüftet
Zellkultur-behandelt
5
Zellkulturbehandelt
Flach
175 cm2
50 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BioLite zellkulturbehandelte Kolben > Belüfteter Verschluss; 175 cm