Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline Mechanische Pipetten
Ideal für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kostengünstiges, zuverlässiges Werkzeug für die Flüssigkeitshandhabung sucht. Die Sartorius™ Biohit™ Proline Mehrkanalpipetten für mechanische Anwendungen sind Pipetten mit einstellbarem Bereich, die mit vielen Marken von Pipettenspitzen verwendet werden können. Erhältlich in 8 oder 12 Kanal-Ausführung.
840.00 CHF - 920.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
---|---|
Grip Type | Entspannt |
Material | Polypropylen |
Produktlinie | Biohit™ Proline™ |
Typ | Mechanische Pipette Proline |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10185361
|
Sartorius™
720310 |
0,5 bis 10 μl | 12 | Grau | N/A | ||||
10145411
|
Sartorius™
720340 |
50 bis 300 μl | 12 | Orange | N/A | ||||
10670372
|
Sartorius™
720220 |
5 bis 50 μl | 8 | Gelb | N/A | ||||
10515372
|
Sartorius™
720210 |
0,5 bis 10 μl | 8 | Grau | N/A | ||||
10175361
|
Sartorius™
720240 |
50 bis 300 μl | 8 | Orange | N/A | ||||
Beschreibung
- Geringes Gewicht mit hoher Genauigkeit und Präzision für den professionellen Einsatz
- Große Auswahl an Pipetten mit einstellbaren Volumenbereichen
- Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktionsmechanismus
- Entspannter Griff durch ergonomische Fingerauflage
- Geringeres Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern, die erhältlich sind
- Kompatibel mit vielen Universalspitzen, einschließlich Optifit und SafetySpace Spitzen
Spezifikation
CE | |
Polypropylen | |
Mechanische Pipette Proline | |
1 Stück |
Entspannt | |
Biohit™ Proline™ | |
Für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kosteneffizientes Gerät zur Handhabung von Flüssigkeiten sucht. |