Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline Mechanische Pipetten
Ideal für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kostengünstiges, zuverlässiges Werkzeug für die Flüssigkeitshandhabung sucht. Die Sartorius™ Biohit™ Proline Mehrkanalpipetten für mechanische Anwendungen sind Pipetten mit einstellbarem Bereich, die mit vielen Marken von Pipettenspitzen verwendet werden können. Erhältlich in 8 oder 12 Kanal-Ausführung.
Marke: Sartorius™ 720310
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geringes Gewicht mit hoher Genauigkeit und Präzision für den professionellen Einsatz
- Große Auswahl an Pipetten mit einstellbaren Volumenbereichen
- Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktionsmechanismus
- Entspannter Griff durch ergonomische Fingerauflage
- Geringeres Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern, die erhältlich sind
- Kompatibel mit vielen Universalspitzen, einschließlich Optifit und SafetySpace Spitzen
Spezifikation
CE | |
Grau | |
Entspannt | |
12 | |
Mechanische Pipette Proline | |
Für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kosteneffizientes Gerät zur Handhabung von Flüssigkeiten sucht. | |
0,5 bis 10 μL | |
1 Stück |
Für 10μL Optifit Spitzen und 10μL SafetySpace™ Filterspitzen | |
10 µl Optifit™ Spitze und 10 µl SafetySpace™ Filterspitze | |
Polypropylen | |
Biohit™ Proline™ | |
0,5 bis 10 μl | |
Für 10μL Optifit Spitzen und 10μL SafetySpace™ Filterspitzen | |
0,1 μl |