Learn More
Sartorius™ Biohit™ Mikropipetten
Ideal für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kostengünstiges, zuverlässiges Werkzeug für die Flüssigkeitshandhabung sucht. Sartorius™ Biohit™ Proline mechanische Einzelkanalpipetten sind Pipetten mit einstellbarem Bereich, die mit vielen Marken von Pipettenspitzen verwendet werden können.
Marke: Sartorius™ 720080
248.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geringes Gewicht mit hoher Genauigkeit und Präzision für den professionellen Einsatz
- Große Auswahl an Pipetten mit einstellbaren oder festen Volumenbereichen
- Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktionsmechanismus
- Entspannter Griff durch ergonomische Fingerauflage
- Geringeres Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern, die erhältlich sind
- Kompatibel mit vielen Universalspitzen, einschließlich Optifit und SafetySpace Spitzen
- Farbcodierung auf der Pipette
- Vollständig autoklavierbar, mit nur 3 zu reinigenden Teilen
- Ergonomischeres Design für weniger Kraftaufwand beim Pipettieren
Spezifikation
0.9, 1.2, 3 % | |
Optifit | |
Labor | |
1 | |
2 bis 20 μl | |
Sicherheitskegel | |
Ideal für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kostengünstiges Tool für den Umgang mit Flüssigkeiten benötigt | |
04, 1, 2 % | |
Ja |
ISO | |
Autoklavierbar | |
Proline Plus | |
Mechanische Pipette | |
Klares Volumen | |
Ergonomisch | |
Labor | |
Je 1 | |
Chemikalien |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%