Learn More
Fisherbrand™ Biohazard Labels
Bright red fluorescent labels display the universal biohazard symbol for easy identification.
11.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Druckempfindlich |
---|---|
Format | Etikett |
Material | Papier |
Produkttyp | Warnband für biologische Gefahrenstoffe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Biohazard |
Produktcode | Marke | Menge | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17825838
|
Fisherbrand™
15927 |
500/Pk. | 3 in. | 7.62 cm | 2 in. |
11.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Bright red fluorescent labels display the universal biohazard symbol for easy identification.
- Hazard communication labels ensure safety and efficiency
- Identify equipment, containers, rooms, materials, experimental animals or combinations of these items that may contain potentially infectious agents
- Easy peel-off labels with pressure-sensitive adhesive
Use in accordance with applicable federal and state regulations.
Spezifikation
Druckempfindlich | |
Papier | |
Biohazard |
Etikett | |
Warnband für biologische Gefahrenstoffe |