Learn More
Fisherbrand™ Biohazard Labels
GREENER_CHOICE
Bright red fluorescent labels display the universal biohazard symbol for easy identification.
Marke:  Fisherbrand™ 15927
9.01 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17825838
  • 11.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bright red fluorescent labels display the universal biohazard symbol for easy identification.
  • Hazard communication labels ensure safety and efficiency
  • Identify equipment, containers, rooms, materials, experimental animals or combinations of these items that may contain potentially infectious agents
  • Easy peel-off labels with pressure-sensitive adhesive
Use in accordance with applicable federal and state regulations.
Spezifikation
Spezifikation
Druckempfindlich
Etikett
Warnband für biologische Gefahrenstoffe
500/Pk.
3 in.
2 in.
Fluorescent Red, Schwarz
Papier
Biohazard
3 in. x 2 in.
7.62 cm