Learn More
Thermo Scientific™ BIOFlex™ HS Ausschwingrotor
Mit dem BIOFlex HS Ausschwingrotor verarbeiten Sie durch die vielseitigen Adapter-Optionen mehr als 30 Röhrchentypen, einschließlich Mikroröhrchen, konische Röhrchen und 400 ml-Flaschen.
Marke: Thermo Scientific™ 75003002
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ BIOFlex™ HS Ausschwingrotor verarbeiten Sie durch die vielseitigen Adapter-Optionen mehr als 30 Röhrchentypen, einschließlich Mikroröhrchen, konische Röhrchen und 400 ml-Flaschen. Durch die Rotorinnovationen vom Thermo Scientific™ Auto-Lock™-Rotorsystem bis zur Thermo Scientific™ Auto-ID™ mit sofortiger Rotorerkennung und Komfortgriffen auf jedem Rotordeckel wird die Vorbereitungszeit bei gleichzeitiger Sicherheit, dass der Rotor fest sitzt, verkürzt.
Auto-Lock Rotorsystem:
- Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden
- Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
- Kein Werkzeug erforderlich
- Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Auto-ID mit sofortiger Rotorerkennung
- Sofortige Identifizierung eines Rotors
- Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
- Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff:
- Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren, weiter verbessert durch die leichtgewichtige Bauform.
Spezifikation
BIOFlex HS Ausschwingrotor | |
Ausschwingrotor | |
10.025 × g | |
183 mm | |
4.889 | |
80 mm | |
Sorvall LYNX 6000 und 4000 Superspeed-Zentrifugen | |
Ja |
Rotorkörper aus Edelstahl, Becher aus Aluminium | |
4 x 400 ml | |
7.000 U/min | |
71 mm | |
125 mm | |
9,6 lb. (4,36 kg) Rotorkreuz; 16,8 lb. (7,64 kg) Kreuz mit Bechern | |
Horizontal |