Learn More
Fisherbrand™ Biologisch abbaubares Reinigungsmittel
Zur Reinigung aller Arten von Laborglasartikeln, Keramik, Kunststoffen, Ultraschallwasserbädern, Edelstahl und eisenhaltigen Metallen. Fisherbrand™ Biologisch abbaubares Reinigungsmittel ist ein sehr umweltverträglicher Reiniger
Marke:  Fisherbrand™ FB70177
35.27 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11502773
  • 48.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ein vollständig biologisch abbaubares, phosphat- und enzymfreies Reinigungsmittel.
  • Entfernt alle biologischen Rückstände und radioaktive Kontaminationen
  • Zur Verwendung in Konzentrationen von 2 bis 5 % in Wasser
  • 5%ige Lösung ca. pH 10.8, 2%ige Lösung ca. pH 10.3. Geeignet für die Verwendung mit allen Arten von Laborglasartikeln, Keramik, Kunststoffen, Ultraschallbädern, Edelstahl und eisenhaltigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Biologisch abbaubares Reinigungsmittel
10,8 (5 %), 10,3 (2 %)
Analysenzertifikat
5 l
Flüssig
Blau
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Biologisch abbaubares Reinigungsmittel >