Learn More
Ansell™ BioClean Supatac™ Weiße Klebematte
Ansell™ BioClean Supatac™ Weiße Klebematte wird aus Polyethylen niedriger Dichte hergestellt, das mit einem antibakteriellen Acrylklebstoff auf Wasserbasis beschichtet ist.
Marke:  Ansell™ STW3645
138.18 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15278318
  • 234.00 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • 30 nummerierte Schichten
  • Antibakterieller Acrylklebstoff auf Wasserbasis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001:2008-Zertifizierung und EN 46002-Zertifizierung; verarbeitet in einer von NEBB zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 5
30 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton
Weiß
91,44 x 114,3 cm (36 x 45)
0,045 mm ± 0,005 mm
LDPE
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ BioClean Supatac™ Weiße Klebematte > Größe (L x B): 91,44 x 114,3 cm (36 x 45in. )
Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.