Learn More
Ansell™ BioClean Supatac™ Klebematten
Ansell™ BioClean Supatac™ Klebematten werden aus Polyethylen niedriger Dichte hergestellt, das mit einem antibakteriellen Acrylklebstoff auf Wasserbasis beschichtet ist.
139.00 CHF - 234.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001-2008-Zertifizierung; Verarbeitet in einer von NEBB zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 5 |
---|---|
Farbe | Blau |
Material | LDPE |
Menge | 30 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton |
Oberflächenbeschichtung | Antibakterielle Oberfläche |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15228318
![]() |
Ansell™
STB1845 |
45,72 x 114,3 cm (18 x 45) |
139.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15248318
![]() |
Ansell™
STB3645 |
91,44 x 114,3 cm (36 x 45) |
234.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- 30 nummerierte Schichten
- Antibakterieller Acrylklebstoff auf Wasserbasis
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001-2008-Zertifizierung; Verarbeitet in einer von NEBB zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 5 | |
LDPE | |
Antibakterielle Oberfläche |
Blau | |
30 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton | |
0,045 mm ± 0,005 mm |
Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.