Learn More
Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterile Reinraummarker
Verarbeitet, um die Kompatibilität mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A zu gewährleisten. Nitritex™ BioClean Permaflow™ Reinraum-Markerstifte sind einzeln verpackt und mit schwarzer, blauer oder roter Tinte erhältlich. Doppelbeutelvarianten sind verfügbar.
6.35 CHF - 800.00 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 140 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15298308
|
Nitritex™
S-BPTB-BK1 |
Black | Bagged | N/A | ||||||
15994841
|
Nitritex™
S-BPFP-BK1 |
Schwarz | Doppelt verpackt |
32.40 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15365905
|
Nitritex™
S-BPFP-BL1 |
Blau | Doppelt verpackt, 10er Packung |
32.45 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15278308
|
Nitritex™
S-BPFP-BL1 |
Blau | Doppelt verpackt | N/A | ||||||
15218318
|
Nitritex™
S-BPTB-RD1 |
Rot | Im Beutel | N/A | ||||||
15904851
|
Nitritex™
S-BPFP-RD1_clean |
Rot | Doppelt verpackt | N/A | ||||||
Beschreibung
- Super-Permanent-Tinte in schwarz, blau oder rot
- Lichtecht und wasserfest
- Schnelltrocknend
- Nicht toxisch
- Alkoholbeständige Kennzeichnung
- Autoseal-Tinte verhindert das Austrocknen
- Trocken und kühl und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren
- Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4
Spezifikation
5,5 in. | |
140 mm |