Learn More
Ansell Sterile RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril BioClean™ Artikelnummer.: 17372973
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell Sterile RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril BioClean™
Artikelnummer. 17372973
8 in., 20,3 cm, GGL20NIT59
Click to view available options
Anschlussgröße (angloamerikanisch):
10 in.
10 to 12 in.
12 in.
6 in.
8 in.
Anschlussgröße (metrisch):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 cm
25.4 to 30.5 cm
30,4 cm
Modell:
GGL10NIT59.
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL33NIT59
GGL36NIT59
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
N/A
Artikelnummer. 17372973
Marke: Ansell GGL20NIT59
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
N/A
Die geprüften RABS- und Isolator-Handschuhe von BioClean werden aus einem beschleunigerfreien Nitril hergestellt. Sie zeichnen sich durch eine extrem geringe Partikelfreisetzung und exzellente ESD-Eigenschaften aus.
  • Getestet gemäß ASTM D6978-05 für den Umgang mit chemotherapeutischen Arzneimitteln.
  • Zu 100 % auf Wasserdichtigkeit getestet.
  • Vollständig validiert für Sterilität mit einem SAL (Sterilisierungsvertrauensgrad) von 10.
  • Die ultrasaubere Oberfläche gewährleistet den Produktschutz.
  • Speziell gegen Ermüdung der Hände entwickelt.
  • Kompatibel mit Autoklav.
  • In ISO 4-Reinraum gewaschen und verpackt.
  • Beständig gegen VHP, IPA und Desinfektionsmittel.
  • Mit verschiedenen Porengrößen erhältlich.
  • Zu den idealen Branchen gehören: Pharmazie, Labor, Rohstoffe, Biotechnologie, sterile Verarbeitung, Halbleiter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ASTM F739 No
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN 388:4101X, EN 455
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Klasse 10/ISO 4
Farbe Weiß
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.60 mm
Hand Ambidextrous
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.50 mm
Produkttyp Isolator, RABS-Handschuhe
Größe 9,75
Sterilität Steril
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 14°F to 248°F
Temperature (Metric) Max -10°C to 120°C
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0,50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biowissenschaften, Gesundheitswesen und Elektronik
Grip Design Glatt
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 11137-1
Modell GGL20NIT59
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 8 in.
Anschlussgröße (metrisch) 20,3 cm
Serie BioClean™
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 14°F
Min. Temperatur (metrisch) -10°C
Länge (angloamerikanisch) 33 in.
Länge (metrisch) 84 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 5.1 in.
Durchmesser (metrisch) Stulpe 129 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
N/A
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Sterile RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril BioClean™ >