Learn More
Ansell BioClean™ RABS/Isolatorstulpe/Handschuhsystem aus Nitril Artikelnummer.: 17312983
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell BioClean™ RABS/Isolatorstulpe/Handschuhsystem aus Nitril
Artikelnummer. 17312983
Größe 8, 8,5
Click to view available options
Größe 8, 8,5
Artikelnummer. 17312983
Marke: Ansell GSG10NITXLMA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Ansell BioClean™ RABS/Isolationshülle-/Handschuhsystem aus Nitril ist eine Nitrilstulpe, die über einen Kanalring und O-Ring mit einem beidhändig tragbaren PCP-Handschuh (BioClean BFAP) der Größe 8 verbunden ist
  • Die ultrareine Oberfläche gewährleistet den Produktschutz
  • Zu 100 % geprüft und auf Luftdurchlässigkeit getestet (vor dem Guillotin-Schnitt)
  • Zertifizierungen und Tests:
    • Hergestellt in einem Werk mit ISO 9001:2015 und PPER 2016/425 Modul D
    • Entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 der Kategorie 3 – Komplexe Konstruktion für persönliche Schutzausrüstung
    • Verarbeitet in einer nach NEBB zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4, entspricht den Anforderungen der Handschuhnormen EN 420:2003+A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 und EN 421:2010
    • Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455-2:2015
    • Getestet anhand des Permeationsstandards ASTM D6978-05 für zytotoxische Arzneimittel
    • Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln. Verordnung (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006
    • Sterilisiert gemäß ISO 11137-1:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ASTM F739 No
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978-05
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Farbe Grün, Weiß
Finger Thickness (English) 4.72 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril, Polychloropren
Palm Thickness (English) 3.94 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Produkttyp Isolator Gloves
Größe 8, 8,5
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 248°F
Temperature (Metric) Max 120°C
Dicke (angloamerikanisch) 4,7 mil
Dicke (metrisch) 0,12 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biowissenschaften
Grip Design Textured Fingers
Modell GSG10NITXLMA
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 10 bis 12 in.
Anschlussgröße (metrisch) 25,4 bis 30,5 cm
Serie BIOCLEAN™ GSG10NITXLMA
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 14°F
Min. Temperatur (metrisch) -10°C
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 91,4 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 10 bis 12 in.
Durchmesser (metrisch) Stulpe 25,4 bis 30,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brochures
Product Guides
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean™ RABS/Isolatorstulpe/Handschuhsystem aus Nitril >