Learn More
Ansell Materialreine RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril von BioClean™ Artikelnummer.: 30002921
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell Materialreine RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril von BioClean™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30002921
10 in., 25,4 cm
Click to view available options
Anschlussgröße (angloamerikanisch):
10 in.
12 bis 14 in.
8 bis 10 in.
Anschlussgröße (metrisch):
20,3 bis 25,4 cm
25,4 cm
30,5 bis 35,6 cm
Artikelnummer. 30002921
Marke: Ansell CGL10NIT59
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
RABS- und Isolator-Handschuhe von BioClean werden aus einem beschleunigerfreien Nitril hergestellt. Sie zeichnen sich durch eine extrem geringe Partikelfreisetzung und exzellente ESD-Eigenschaften aus. Unsere für den Produktkontakt entwickelten Handschuhe der CGL-Reihe werden unter Reinraumbedingungen verarbeitet und verpackt.
  • Getestet gemäß ASTM D6978-05 für den Umgang mit chemotherapeutischen Arzneimitteln.
  • Zu 100 % auf Wasserdichtigkeit getestet.
  • Die ultrasaubere Oberfläche gewährleistet den Produktschutz.
  • Speziell gegen Ermüdung der Hände entwickelt.
  • Kompatibel mit Autoklav.
  • In ISO 4-Reinraum gewaschen und verpackt.
  • Beständig gegen VHP, IPA und Desinfektionsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ASTM F739 Nein
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Teil 2, Kategorie III
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 10/ISO 4, EU-GMP-Gütegrad A
Farbe Weiß
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0,6 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril, Latex getaucht
Palm Thickness (English) 0,5 mil
Palm Thickness (Metric) 20 mm
Größe 9,75
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0,50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische Fertigung, Laborforschung und -entwicklung, Rohstoffe und Vorbereitung, biotechnologische Herstellung, Halbleiterfertigung
Manufacturing/QMS Audit Standards Herstellung gemäß QMS-Prüfungsstandards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Verpackungsart PE-Beutel, Correx Polyethylen-Box
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 10 in.
Anschlussgröße (metrisch) 25,4 cm
Serie CGL
Länge (angloamerikanisch) 33 in.
Länge (metrisch) 84 cm
Name des Produkts
Ansell Materialreine RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril von BioClean™ >