Learn More
Ansell Materialreine RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril von BioClean™
Click to view available options
Anschlussgröße (angloamerikanisch):
10 in.
12 bis 14 in.
8 bis 10 in.
Anschlussgröße (metrisch):
20,3 bis 25,4 cm
25,4 cm
30,5 bis 35,6 cm
Beschreibung
- Getestet gemäß ASTM D6978-05 für den Umgang mit chemotherapeutischen Arzneimitteln.
- Zu 100 % auf Wasserdichtigkeit getestet.
- Die ultrasaubere Oberfläche gewährleistet den Produktschutz.
- Speziell gegen Ermüdung der Hände entwickelt.
- Kompatibel mit Autoklav.
- In ISO 4-Reinraum gewaschen und verpackt.
- Beständig gegen VHP, IPA und Desinfektionsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 4 |
Farbe | Weiß |
Laboratory/Cleanroom Use | Reinraum |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | 9,75 |
Dicke (angloamerikanisch) | 24 mil |
Dicke (metrisch) | 0,60 mm |
Modell | BioClean™ Clean Nitril RABS/Isolierhandschuhe CGL |
Anschlussgröße (angloamerikanisch) | 8 bis 10 in. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
23-0262 | Konformitätsbescheinigung | 02/08/2024 | CGL20NIT59 |
21-2041 | Konformitätsbescheinigung | 15/12/2022 | CGL20NIT59 |
20-1723 | Konformitätsbescheinigung | 15/12/2022 | CGL20NIT59 |
20-1161 | Konformitätsbescheinigung | 15/12/2022 | CGL20NIT59 |
19-2905 | Konformitätsbescheinigung | 15/12/2022 | CGL20NIT59 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24097, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24097Gültig bis zum: 2025-06-16
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Materialreine RABS-/Isolator-Handschuhe aus Nitril von BioClean™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur