Learn More
Ansell BioClean Legion™ Reinraumhandschuhe aus Latex
Diese Reinraumhandschuhe gewährleisten Tragekomfort und Schutz bis zum Ellenbogen
Marke: Ansell BLA301-S
501.92 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24381" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- AQL 1,5
- 16 in. (40 cm) beidhändig
- Ellenbogenlänge für zusätzlichen Schutz
- Texturiert für besseren Halt
- Puderfrei, Rollrand
- Weniger als 50 μg/Gramm
- Latex bietet Flexibilität und Komfort
- Verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO-Klasse 5 zu gewährleisten
- Entspricht den Anforderungen der Norm für Handschuhe EN 420:2003, der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455 (Teile 1, 2 und 3), EN 374-1, 2 und 3:2003
- Gemäß ISO 2859
Spezifikation
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Teil 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategorie III | |
1,5 | |
Vollständig texturiert | |
0,20 mm | |
Nein | |
6,6 mil | |
Puderfrei | |
Unsteril | |
0,20 mm | |
BLA301-S | |
16 in. |
Klasse 100 (ISO 5) | |
Naturfarben | |
7,8 mil | |
Beidhändig | |
Latex | |
0,17 mm | |
S | |
7,8 mil | |
ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D | |
BioClean™ Legion BLA3 | |
40 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean Legion™ Reinraumhandschuhe aus Latex > Klein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur