Learn More
Ansell BioClean Legion™ Reinraumhandschuhe aus Latex
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Beschreibung
- AQL 1,5
- 16 in. (40 cm) beidhändig
- Ellenbogenlänge für zusätzlichen Schutz
- Texturiert für besseren Halt
- Puderfrei, Rollrand
- Weniger als 50 μg/Gramm
- Latex bietet Flexibilität und Komfort
- Verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO-Klasse 5 zu gewährleisten
- Entspricht den Anforderungen der Norm für Handschuhe EN 420:2003, der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455 (Teile 1, 2 und 3), EN 374-1, 2 und 3:2003
- Gemäß ISO 2859
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Teil 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategorie III |
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
AQL | 1,5 |
Farbe | Naturfarben |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Nein |
Material | Latex |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
24-3093 | Konformitätsbescheinigung | 25/02/2025 | BLA302-M |
24-0577 | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | BLA302-M |
24-0069 | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | BLA302-M |
23-2157 | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | BLA302-M |
22-2536 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | BLA302-M |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean Legion™ Reinraumhandschuhe aus Latex >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur