Learn More
Ansell BioClean™ Legacy BLA2 Latex Cleanroom Gloves Artikelnummer.: 15218188
Ansell BioClean™ Legacy BLA2 Latex Cleanroom Gloves
Artikelnummer. 15218188
X-Large
Click to view available options
Größe:
X-Large
Artikelnummer. 15218188
Marke: Ansell BLA204XL
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Non-sterile, latex gloves feature a textured surface for enhanced grip and a beaded cuff for strength and stability on the arm. Recommended for Class 10/ISO 4 critical environments.
  • Flexible
  • Comfortable
  • Easy double-donning
  • Non-sterile
  • Compatible with Class 10, ISO 4 environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Farbe Natural
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 7.8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free No
Material Latex
Palm Thickness (English) 6.6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 mm
Größe X-Large
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 7.8 mil
Dicke (metrisch) 0.20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Modell BLA204-XL
Serie BioClean™ Legacy BLA2
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Ansell BioClean™ Legacy BLA2 Latex Cleanroom Gloves >