Learn More
Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Reinraumverbundpapier
Latexfreies Arbeiten in kritischen Umgebungen. Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Reinraum-Bondpapier ist hitzebeständig und ISO-Klasse-4-konform. In 5 verschiedenen Farben erhältlich.
23.55 CHF - 176.46 CHF
Spezifikation
Liniert | Nein |
---|---|
Abmessungen (L x B) | 297 x 210 mm |
Länge (metrisch) | 297 mm |
Breite (metrisch) | 210 mm |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15288158
|
Nitritex™
BICP-A4B80 |
Blau | N/A | |||||||
17419383
|
Nitritex™
BICP-A4B80 |
Blau |
23.55 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15298158
|
Nitritex™
BICP-A4G80 |
Grün | N/A | |||||||
17429383
|
Nitritex™
BICP-A4G80 |
Grün |
23.55 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17439383
|
Nitritex™
BICP-A4P80 |
Rosa |
23.55 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15208168
|
Nitritex™
BICP-A4P80 |
Rosa | N/A | |||||||
17358383
|
Nitritex™
BICP-A4W80 |
Weiß |
23.55 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15218168
|
Nitritex™
BICP-A4W80 |
Weiß | N/A | |||||||
15228168
|
Nitritex™
BICP-A4Y80 |
Gelb | N/A | |||||||
17449383
|
Nitritex™
BICP-A4Y80 |
Gelb |
23.55 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Liefert deutliche, klare Reproduktionen
- Latexfrei und hitzebeständig
- Verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO4-Klasse zu gewährleisten
- Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001:2008-Zulassung.
- Chargennummer auf Beutel und Karton für Rückverfolgbarkeit enthalten
- An einem trockenen und kühlen Ort außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren
- Ideale Lagerbedingungen: 20-70 % Luftfeuchtigkeit, 10-40 °C
Spezifikation
Nein | |
297 mm | |
ISO 9001:2015 | |
Reinraum-Bondpapier | |
A4. |
297 x 210 mm | |
210 mm | |
Ja | |
250 Blatt/versiegeltes PE-Paket | |
80 g/m2, ± 3 g |