Learn More
Ansell™ BioClean™ ESD-Reinraum-Überstiefel Artikelnummer.: 15208258
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ BioClean™ ESD-Reinraum-Überstiefel
Artikelnummer. 15208258
457 mm (18 Zoll), Blau
Click to view available options
Größe:
406 mm (16 Zoll)
457 mm (18 Zoll)
Farbe:
Blau
Weiß
Artikelnummer. 15208258
Marke: Ansell™ ESD018B
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ BioClean™ ESD-Reinraum-Überstiefel haben ein abriebfestes, leitfähiges Band für ausgezeichnete antistatische Eigenschaften, wenn sie wie angegeben getragen werden.
  • Abriebfestes, leitfähiges Band
  • ESD-Eigenschaften
  • Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Werk
  • Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5
  • Stiefel: Spinnvlies-Polypropylen
  • Band: Polyestergarn (96 %) mit leitfähigem Nylon-Carbon-Garn (4 %)
  • Leitfähigkeit: Konstant unter35 Megohms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 457 mm (18 Zoll)
Material Polypropylen, Polyester, Nylon
Latex Free Nein
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastische Beinabschlüsse
Dicke 0,08 mm
Verpackungsmenge 100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel;10 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (1000 Stück)
Länge (metrisch) 457 mm
Höhe (metrisch) 170 mm
Produkttyp Schuhüberzieher für kontrollierte Umgebungen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ BioClean™ ESD-Reinraum-Überstiefel >