Learn More
Ansell BioClean™ Sterile Dual Overshoes
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17801055
16 in. long
Click to view available options
16 in. long
Disposable overshoes are practical and durable, featuring a heavy-duty textured cast polyethylene slip-resistant sole for a secure footing.
  • Non-woven spunbonded polypropylene
  • Heavy duty slip-resistant sole
  • Latex-free elastic
  • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification.
  • Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylene
Latex Free Yes
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Sterile
Verschlusstyp Elastic Ankle
Sohlenart Anti-slip
Verschlussfarbe White
Zur Verwendung mit (Anwendung) Life Sciences
Verpackungsmenge 150 Pairs/Cs.
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 400 mm
Höhe (metrisch) 152 mm
Produkttyp Controlled Environments Shoe Covers
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Name des Produkts
Ansell BioClean™ Sterile Dual Overshoes >