Learn More
Ansell BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Beschreibung
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
- Antistatisches, fusselarmes, strapazierfähiges CleanTough™ Material
- Schnellverschluss mit Druckknöpfen für berührungsloses Anziehen
- Elastischer Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöchel
- Reißverschluss vorn
- ASTM D6978 05 getestet
- HELMKE-DRUM getestet
- Niedriger Partikelgehalt
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10−6
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | 4XL |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Standard |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
23-1822 | Sterilitätszertifikat | 17/01/2024 | S-BDSH-XXXXL |
23-1282 | Sterilitätszertifikat | 19/10/2023 | S-BDSH-XXXXL |
23-0983 | Sterilitätszertifikat | 05/09/2023 | S-BDSH-XXXXL |
23-1822 | Konformitätsbescheinigung | 17/01/2024 | S-BDSH-XXXXL |
23-1282 | Konformitätsbescheinigung | 19/10/2023 | S-BDSH-XXXXL |
N/A
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur