Learn More
Ansell BioClean-D™ - Steriler Overall mit Kapuze und integrierten Überstiefeln BioClean-D S-BDFC
Antistatisches, leichtes, flusenarmes CleanTough-Material. Daumenschlaufen für einen sicheren Halt. Reißverschluss mit wiederverschließbarer Schutzabdeckung. Gummizüge am Rückenteil und an den Arm-/Beinabschlüssen. Rutschfeste Sohlen.
Marke: Ansell S-BDFC-XS
10.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der Overall mit Kapuze und integrierten Überstiefeln BioClean-D ist eine komfortable Einmalschutzkleidung für den Ganzkörperschutz.
- Seine Merkmale sind ein Frontreißverschluss mit Schutzabdeckung, Gummizüge am Rückenteil, an der Kapuze und an den Arm-/Beinabschlüssen und Daumenschlaufen für einen sicheren Halt.
- Die rutschfesten Sohlen der integrierten Überstiefel gewährleisten einen sicheren Tritt.
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
Unisex | |
White | |
Standard | |
Elastic | |
Attached, Elastic Face | |
Bound | |
Antistatisch, Chemikalien, Flüssig, Partikel | |
ASTM F739, CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, ISO 11137-1:2006, EN ISO 14325, Category III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009 | |
Keine | |
Class 10 (ISO 4) |
X-Small | |
Flashspun Polyethylene | |
Single-use | |
Attached Boots, Elastisch | |
Hooded | |
Front Zipper with Storm Flap | |
Steril | |
Hooded | |
No | |
Blending, compounding solids or liquids, Crime Scene Investigation (CSI), Forensics, Handling of Powders, Aseptic Filling and Labelling, Cleanroom Cleaning and Preparing, Medical Device Manufacturing, Biotechnologies Blending Operations, Handling Active Material, Maintaining Equipment and Instruments |