Learn More
Nitritex™ BioClean-D™ nicht steriler Besucherkittel
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Description
- Antistatisches, fusselarmes und strapazierfähiges, weißes CleanTough™ Material
- Druckknöpfe für einfachen Verschluss
- Eingebundene Nähte mit Einnadelnaht
- Stehkragen und elastische Bündchen
- Antistatisch gemäß EN 1149-5 und geringe Partikelabgabe für den Einsatz in nicht-kritischen Umgebungen
Specifications
Specifications
Produkttyp | Controlled Environments Lab Coat |
Größe | Groß |
Geschlecht | Unisex |
Material | CleanTough™ Stoff |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Stulpenform | Elastisch |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Widerstand | Durchstichfestigkeit: 8N |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nitritex™ BioClean-D™ nicht steriler Besucherkittel >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction