Learn More
Ansell BioClean-D™ nicht sterile Einweg-Überschuhe
Click to view available options
Modell:
Standard Length
Beschreibung
- Mit Safe-Step™ Material laminierte Sohle
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
- Elastischer Bund mit Sicherungsbändern
- Fusselarmes, antistatisches Material
- Universalgröße
Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen/Mischungsherstellung, Fertigung, Industrie
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universal |
Material | Polyethylen |
Latex Free | Yes |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Sterilität | Steril |
Verschlusstyp | Integrierte Bänder |
Sohlenart | Rutschfest |
Bauweise | Bound Seams, Single Needle Stitching |
Verschlussfarbe | White |
Mehr anzeigen |
N/A
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean-D™ nicht sterile Einweg-Überschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur