Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Unsterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15278118
XL, 182 bis 188 cm
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
170 bis 176 cm
176 bis 182 cm
182 bis 188 cm
188 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Einweg-Overall mit Daumenschlaufe für sicheren Halt
  • Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
  • Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4
  • Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
  • Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
  • Erhältlich in Größen von S bis 4XL
  • ASTM D6978 05 getestet
  • HELMKE-Drum getestet
  • Partikelarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe XL
Material CleanTough™ Stoff
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, En 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, En9073-4, EN 863 und EN 13935-2
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 42–45 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 108 bis 116 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte und kritische Umgebungen, Produktion und Herstellung, Pharmazie, Biotechnologie, Medizinprodukt, Labor und Forschung
Höhe (angloamerikanisch) 6 Fuß 0 Zoll bis 6 Fuß 2 Zoll
Höhe (metrisch) 182 bis 188 cm
Modell BioClean™
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Name des Produkts
Ansell™ BioClean-D™ Unsterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe >