Learn More
Ansell BioClean-D™ - Overall mit Kapuze und integrierten Überstiefeln BioClean-D BDFC (unsteril)
Click to view available options
:
Sterilität: Nicht steril
Beschreibung
- Der Overall mit Kapuze und integrierten Überstiefeln BioClean-D ist eine komfortable Einmalschutzkleidung für den Ganzkörperschutz.
- Seine Merkmale sind ein Frontreißverschluss mit Schutzabdeckung, Gummizüge am Rückenteil, an der Kapuze und an den Arm-/Beinabschlüssen und Daumenschlaufen für einen sicheren Halt.
- Die rutschfesten Sohlen der integrierten Überstiefel gewährleisten einen sicheren Tritt.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | X-Small |
Geschlecht | Unisex |
Material | Flashspun Polyethylene |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Non-elastic |
Knöchelform | Attached Boots |
Stulpenform | Elastic |
Flaschenhalstyp | Hooded |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
CE_17880999_EN.pdf
DateigrößeVersion: 61.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean-D™ - Overall mit Kapuze und integrierten Überstiefeln BioClean-D BDFC (unsteril) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur