Beschreibung
- Extended length hood provides more complete protective coverage
- Low-linting lightweight material for fewer contamination risks.
- ESD properties reduce the risk of electrostatic interference or damage.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Sterile Hood |
Größe | Universal |
Material | Polypropylene |
Farbe | White |
Verschlusstyp | Pull-over |
Einwegprodukt | Single-use |
Latexfrei | No |
Modell | S-BDHD |
Saumtyp | Bound |
Sterilität | Sterile |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
24-0055 | Bestrahlungszertifikat | 16/05/2024 | S-BDHD-L |
24-0055 | Konformitätsbescheinigung | 16/05/2024 | S-BDHD-L |
20-0857 | Konformitätsbescheinigung | 15/12/2022 | S-BDHD-L |
20-0857 | Sterilitätszertifikat | 15/12/2022 | S-BDHD-L |
18-3743 | Sterilitätszertifikat | 15/12/2022 | S-BDHD-L |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean-D™ S-BDHD-L Sterile Hood >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur