Learn More
Ansell BioClean ChemPrep™ Sterile Prep Matte
Ansell™ BioClean ChemPrep™ Sterile Prep Matte verbessert die Sicherheit von Werkbänken für Fachkräfte, Krankenschwestern und Apotheker beim Umgang mit oder bei der Verabreichung von Chemotherapiemedikamenten.
Marke: Ansell S-BCPM-5640B
397.62 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
N/A
Beschreibung
- Latexfreie 3-Schichtkonstruktion
- Obere Schicht aus Geflecht für gleichmäßige Verteilung
- Hochsaugfähige Mittelschicht
- Undurchlässige Bodenschicht
- Oberste Schicht: Polyolefin atmungsaktive Folie
- Mittlere Schicht: Luftgelegtes Papier
- Untere Ebene: Polyethylen
Spezifikation
Hohe Saugfähigkeit | |
56 x 40 cm | |
Controlled and Critical, Environments, Laboratory and Research, Production and Manufacturing | |
Blau | |
56 cm | |
Prep-Matte | |
40 cm |
Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001-2008-Zertifizierung; Verarbeitet in einer von NEBB zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 5 | |
Ja | |
Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro zweitem PE-Beutel; 25 Doppelbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; vier Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (100 Stück) | |
22 in. | |
Polyolefin | |
16 in |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Nitritex Bioclean chemotherapy range
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
22-1636 | Bestrahlungszertifikat | 28/09/2023 | S-BCPM-5640B |
22-1636 | Analysenzertifikat | 28/09/2023 | S-BCPM-5640B |
22-1785 | Analysenzertifikat | 26/01/2023 | S-BCPM-5640B |
22-1785 | Qualitätsbescheinigung | 26/01/2023 | S-BCPM-5640B |
22-0943 | Sterilitätszertifikat | 15/12/2022 | S-BCPM-5640B |
Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren