Learn More
Ansell BioClean ChemPrep™ Sterile Prep Matte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15248278
40 x 25 cm
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
40 x 25 cm
56 x 40 cm
Ansell™ BioClean ChemPrep™ Sterile Prep Matte verbessert die Sicherheit von Werkbänken für Fachkräfte, Krankenschwestern und Apotheker beim Umgang mit oder bei der Verabreichung von Chemotherapiemedikamenten.
  • Latexfreie 3-Schichtkonstruktion
  • Obere Schicht aus Geflecht für gleichmäßige Verteilung
  • Hochsaugfähige Mittelschicht
  • Undurchlässige Bodenschicht
  • Oberste Schicht: Polyolefin atmungsaktive Folie
  • Mittlere Schicht: Luftgelegtes Papier
  • Untere Ebene: Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion Hohe Saugfähigkeit
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001-2008-Zertifizierung; Verarbeitet in einer von NEBB zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 5
Abmessungen (L x B) 40 x 25 cm
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Controlled and Critical, Environments, Laboratory and Research, Production and Manufacturing
Menge Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro zweitem PE-Beutel; 50 Doppelbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; vier Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (200 Stück)
Farbe Blau
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 40 cm
Material Polyolefin
Typ Prep-Matte
Breite (angloamerikanisch) 9.8 in.
Breite (metrisch) 25 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean ChemPrep™ Sterile Prep Matte >