Learn More
Fisherbrand™ Zelldichtemessgeräte
Robustes, anwenderfreundliches Gerät zur Messung der Zelldichte in Suspensionen wie E.coli, Hefe, Zellen und anderen Zellkulturen.
Marke:  Fisherbrand™ 80300045D1FRE
Artikelnummer. 11899283
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Robustes, anwenderfreundliches Gerät zur Messung der Zelldichte in Suspensionen wie E.coli, Hefe, Zellen und anderen Zellkulturen.
  • Ein Einstrahl-LED-Zelldichtemessgerät misst die OD bei 600 nm
  • Klein, tragbar, mit Akku
  • Langlebige LED-Quelle mit geringem Wartungsaufwand
  • Einfach zu verwenden, sauber und steril
  • Die Ergebnisse werden in der Einheit optische Dichte (OD) angegeben.
  • Speichert bis zu 99 Ergebnisse zum späteren Herunterladen
Spezifikation
Spezifikation
–0.3 bis 1.99 A
10 mm
Wiederaufladbar
LCD
40 nm
110/220 V
6 cm
Wiederaufladbare Batterie
± 0.02 A bei 1 A
0.6 kg
± 0.02A at 1A
Serielles Kabel
Diode
Englisch, Handbücher in Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch
Zelldichtemesser
110/220 VAC, 50/60 Hz, 20 VA
50/60 Hz
Drucken, speichern, auf den PC exportieren
600 nm
15 cm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zelldichtemessgeräte > Hertz: 50/60 Hz