Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts System zur biochemischen Kennzeichnung: Enterobacteriaceae
System zur biochemischen Kennzeichnung für Enterobacteriaceae aus Lebensmitteln und anderen Umweltproben.
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts MID-64CE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- System zur biochemischen Kennzeichnung mit zwölf Substraten.
- Aus einer Reihe verschiedener Technologien für den spezifischen Nachweis von Enterobacteriaceae aus Lebensmittel- und anderen Umweltproben.
- Aus einer Reihe einfacher, zuverlässiger bakterieller Identifikationssysteme für Lebensmittel-, Umwelt- und Industrielabore.
- Diese Tests versorgen Fachleute mit den erforderlichen Informationen, um angemessenes Patientenmanagement effektiver zu gestalten.
- Das Sortiment wird schnell erweitert und umfasst die breiteste Palette an mikrobiologischen Testlösungen.
Spezifikation
AOAC-RI-zugelassen | |
Identifizierung von Enterobacteriaceae | |
60 Tests |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts System zur biochemischen Kennzeichnung: Enterobacteriaceae > Nachweis von: Enterobacteriaceae, 60 Tests
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur