Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC-Säulen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC-Säulen für die Trennung von Proteinen und Peptiden sowie von anderen anionischen Spezies und hochpolaren Molekülen.
380.46 CHF - 1028.10 CHF
Spezifikation
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 300 Å
Oberfläche 100 m²/g
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 16
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10552465
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-051030
50 mm 1 mm
812.32 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10682284
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-052130
50 mm 2,1 mm
762.72 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10446644
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-053030
50 mm 3 mm
734.38 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10304183
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-054630
50 mm 4,6 mm
709.59 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10519945
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-101030
100 mm 1 mm
982.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10314183
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-102130
100 mm 2,1 mm
809.96 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10513415
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-104630
100 mm 4,6 mm
770.99 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10170703
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-151030
150 mm 1 mm
1028.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10671324
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-152130
150 mm 2,1 mm
854.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10221005
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-153030
150 mm 3 mm
944.14 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10630754
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-154630
150 mm 4,6 mm
812.32 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10253603
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-254630
250 mm 4,6 mm
856.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11578330
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-011001
10 mm 1 mm N/A N/A N/A
11588330
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-012101
10 mm 2,1 mm
427.42 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10659675
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-013001
10 mm 3 mm N/A N/A N/A
11598330
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73105-014001
10 mm 4 mm N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC-Säulen für die Trennung von Proteinen und Peptiden sowie von anderen anionischen Spezies und hochpolaren Molekülen.
  • 5 μm Partikelgröße, 300 Å Porengröße
  • Urheberrechtlich geschützte, Protein-freundliche Ionenaustauschliganden aus Polyethylenimin (PEI), gebunden an reines deaktiviertes Silika
  • Niedrige Hydrophobizität
  • Kapazität von 0,22 mEq/g; Kohlenstoffbeladung 3 %
  • Geeignet für Normalphasen- und hydrophile Interaktionschromatographie (HILIC)
  • Stabil unter anspruchsvollen pH-Bedingungen (pH-Bereich 2 bis 8)
Spezifikation
Spezifikation
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
100 m²/g
Polyethylenimin
5 μm
300 Å
60 °C
3 %
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC-Säulen