Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 300-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Herausragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 73505-307846
Beschreibung
Sorgen Sie mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen für eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC-Säulen ermöglichen äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekulargewichten von 7.000 bis 1.200.000 Da zur Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
- Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
- Lange Säulennutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
- Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
- Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
- Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
- Porengröße 300 Å
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
Spezifikation
Hochtemperatursäule | |
300 mm | |
5 μm | |
L59 | |
BioBasic | |
Größenausschluss | |
Hochtemperatursäule |
7,8 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
300 Å | |
Diol (OH) | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Größenausschluss |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.