Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™18 HPLC-Säulen
Verwenden Sie dieses Silika mit 300 Å breiten Poren für die Trennung von kleinen bis mittleren Proteinen und anderen Biomolekülen.
424.56 CHF - 4873.91 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
pH | 2 bis 9 |
Porengröße | 300 Å |
Oberfläche | 100 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10434773
|
Thermo Scientific™
72105-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
850.29 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10151213
|
Thermo Scientific™
72105-252130 |
250 mm | 2,1 mm |
942.79 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16318616
|
Thermo Scientific™
72105-259270A |
250 mm | 20 mm |
4873.91 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10097534
|
Thermo Scientific™
72105-151030 |
150 mm | 1 mm |
927.71 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10435553
|
Thermo Scientific™
72105-051030 |
50 mm | 1 mm |
899.23 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10181113
|
Thermo Scientific™
72105-152130 |
150 mm | 2,1 mm |
846.78 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10293113
|
Thermo Scientific™
72105-102130 |
100 mm | 2,1 mm |
804.56 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10475173
|
Thermo Scientific™
72105-052130 |
50 mm | 2,1 mm |
736.52 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10502645
|
Thermo Scientific™
72105-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
806.89 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10735706
|
Thermo Scientific™
72105-251030 |
250 mm | 1 mm | N/A | |||||
10160703
|
Thermo Scientific™
72105-101030 |
100 mm | 1 mm |
976.26 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11558310
|
Thermo Scientific™
72105-014001 |
10 mm | 4 mm |
424.56 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11548310
|
Thermo Scientific™
72105-012101 |
10 mm | 2,1 mm |
470.78 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10448674
|
Thermo Scientific™
72105-011001 |
10 mm | 1 mm |
471.83 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Trennen Sie mit den Thermo Scientific™ BioBasic™ 18-LC-Säulen kleine bis mittelgroße Peptide.
- 300 Å Porengröße zur optimalen Leistung bei Biomolekülen
- Stationäre Phase mit hoher Peak-Kapazität
- Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
- Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Spezifikation
5 μm | |
300 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2 bis 9 | |
100 m²/g | |
L1 | |
9 % | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.