Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™18 HPLC-Säulen
Verwenden Sie dieses Silika mit 300 Å breiten Poren für die Trennung von kleinen bis mittleren Proteinen und anderen Biomolekülen.
Marke:  Thermo Scientific™ 72105-014001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11558310
  • 424.56 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Trennen Sie mit den Thermo Scientific™ BioBasic™ 18-LC-Säulen kleine bis mittelgroße Peptide.
  • 300 Å Porengröße zur optimalen Leistung bei Biomolekülen
  • Stationäre Phase mit hoher Peak-Kapazität
  • Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
  • Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 4/Packung
Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter
5800 psi (400 bar)
2 bis 9
100 m²/g
L1
BioBasic
9 %
Ja
Vorsäulenkartusche
4 mm
10 mm
5 μm
300 Å
60 °C
C18
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Bio-LC
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.