Learn More
Gilac™ Biobased Flat Tray
Biobased Flat Tray has dimensions suitable for refrigerators.
10.50 CHF - 19.25 CHF
Spezifikation
Farbe Weiß
Material HDPE
Typ Labortablett
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17938551
Unterlagen ansehen
Gilac™
G152221
3 L
10.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17918951
Unterlagen ansehen
Gilac™
G152321
5 L
14.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17948871
Unterlagen ansehen
Gilac™
G152421
8 L
19.25 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flat tray in biobased material.
  • Dimensions suitable for refrigerators.
  • Flat tray can be used as:
    • defrosting trays thanks to its dividing grid that separates the product from the defrosting water.
    • preparation container for products that drip.
    • ingredients containers.
    • containers for preserving comparison samples.
    • Fermenting and decanting containers.
  • Nesting and stacking with lid. Traceability management thanks to a contents identification label (IML).
  • 3 volumes available: 3 L, 5 L, 8 L.
  • Biobased flat trays are white and dye-free.
  • Biobased material is made from natural renewable resources instead of fossil resources.
  • As a responsible French manufacturer, GILAC is now offering alternatives to standard materials, whilst maintaining an optimal level of quality and food safety.
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
HDPE
Labortablett
Nicht autoklavierbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Biobased Flat Tray