Learn More
Acrylamid/Bisacrylamid 19:1, 40 %-Lösung, Thermo Scientific Chemicals
BioAcryl-P (Acrylamid/Bisacrylamid 29:1, CAS Nr. 25034-58-6) ist eine pulverbasierte Formel, die verwendet wird, um die Gelmatrix zu erstellen, die für Elektrophoreseexperimente erforderlich ist.
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60909.AP
117.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Acrylamide/Bisacrylamide premixed powder is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenAcrylamid/Bisacrylamid-vorgemischtes Pulver wird zur Herstellung von Protein-DNA-Gelen verwendet. Es wird als DNA-Sequenziergele, Proteintrennung, verwendet. Sie werden auch zur Herstellung von Gelen unter Verwendung von Stammlösungen mit den gängigsten Vernetzungsverhältnissen verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei Raumtemperatur lagern
Spezifikation
Acrylamide/Bisacrylamide 19:1 | |
40% soln | |
500 mL | |
UN3426 |
Flüssigkeit | |
Farblos | |
MFCD00080848 | |
It is soluble in water. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R24L505 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | J60909.K2,J60909.AP |
Q20L507 | Analysenzertifikat | 28/03/2025 | J60909.K2,J60909.AP |
M31L524 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | J60909.K2,J60909.AP |
S15K532 | Analysenzertifikat | 19/08/2024 | J60909.K2,J60909.AP |
U05K520 | Analysenzertifikat | 19/08/2024 | J60909.K2,J60909.AP |