Learn More
Acrylamid/Bisacrylamid 37.5:1, 30 %-Lösung, Thermo Scientific Chemicals
BioAcryl-P (Acrylamid/Bisacrylamid 37.5:1, CAS-Nr. 25034-58-6) ist eine pulverbasierte Formel, die verwendet wird, um die Gelmatrix zu erstellen, die für Elektrophoreseexperimente erforderlich ist.
145.00 CHF - 236.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1
Physikalische Form Flüssigkeit
Konzentration 30% soln
Farbe Farblos
MDL-Nummer MFCD00080848
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15474099
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61505.AP
500 mL
145.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15484099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61505.K2
1 L
236.00 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Acrylamid/Bisacrylamid 37.5:1, vorgemischtes Pulver wird zur Herstellung von Protein-DNA-Gelen verwendet. Es wird als DNA-Sequenziergele, Proteintrennung, verwendet. Sie werden auch zur Herstellung von Gelen unter Verwendung von Stammlösungen mit den gängigsten Vernetzungsverhältnissen verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1
30% soln
MFCD00080848
It is soluble in water.
Flüssigkeit
Farblos
UN3426
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Hinweis
H340-H350-H372-H361-H302-H315-H319-H317
Kann genetische Defekte verursachen.
Kann Krebs verursachen.
Schädigt die Organe durch längere oder wiederholte Exposition.
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und das Kind im Mutterleib schädigen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann eine allergische Hautreaktion verursachen.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319-H340-H350-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse: 6,1; Verpackungsgruppe: III; richtiger Versandname: ACRYLAMIDLÖSUNG
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern
Produktidentifikator
  • BioAcryl-P (30%, 37.5:1)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acrylamide, methylene diacrylamide