Learn More
Acrylamid/Bisacrylamid 37.5:1, 30 %-Lösung, Thermo Scientific Chemicals
BioAcryl-P (Acrylamid/Bisacrylamid 37.5:1, CAS-Nr. 25034-58-6) ist eine pulverbasierte Formel, die verwendet wird, um die Gelmatrix zu erstellen, die für Elektrophoreseexperimente erforderlich ist.
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61505.K2
203.86 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AnwendungenAcrylamid/Bisacrylamid 37.5:1, vorgemischtes Pulver wird zur Herstellung von Protein-DNA-Gelen verwendet. Es wird als DNA-Sequenziergele, Proteintrennung, verwendet. Sie werden auch zur Herstellung von Gelen unter Verwendung von Stammlösungen mit den gängigsten Vernetzungsverhältnissen verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1 | |
30% soln | |
1 L | |
UN3426 |
Flüssigkeit | |
Farblos | |
MFCD00080848 | |
It is soluble in water. |
Sicherheit und Handhabung
- BioAcryl-P (30% 37.5:1)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acrylamide, methylene diacrylamide