Beschreibung
Potent ATP-competitive glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) inhibitor (IC50 = 5 nM). Also inhibits cyclin-dependent kinases (cdks; IC50 values are <100 nM for cdk2 and 5 and sub micromolar for cdk1, cdk4 and cdk9). Maintains self-renewal and pluripotency in embryonic stem cells via activation of the Wnt signaling pathway in vitro; also promotes proliferation and dedifferentiation in cardiomyocytes.
Negative Control also available.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | BIO |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 356.17 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BIO, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur