Learn More
Agilent BioTek Synergy LX Multifunktionslesegerät
GREENER_CHOICE
Das Bio Tek Instruments Synergy LX Multifunktionslesegerät ist ein kostengünstiges, anwenderfreundliches Multifunktionslesegerät für die gängigsten Endpunkt-Mikrotiterplatten-basierten Assays.
Marke:  Agilent BioTek SLXFA-SN
22746.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24302" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17207839
  • 23944.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der BioTek Synergy LX Multimodus-Reader automatisiert viele gängige Mikrotiterplatten-Assays.Das hochwertige optische Design gewährleistet hervorragende Daten in den Detektionsmodi Absorption, Fluoreszenz und Lumineszenz.Dieses kostengünstige System eignet sich ideal für viele gängige Assays, einschließlich Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung, ELISA, BCA, Bradford und Zellviabilität
Die Datenanzeige, die Ausgabe auf ein USB-Flash-Laufwerk, einen Drucker oder die Gen5-Software machen Synergy LX zu einer vielseitigen Assay-Workstation.Die große Touchscreen-Benutzerschnittstelle und die integrierte Software vereinfachen die Programmierung und sparen Zeit beim Betrieb von Mikrotiterplatten- und Mikrovolumenassays.
Certifications
CE and TUV marked. RoHS compliant.
Serviceleistungen
12 Monate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Agilent BioTek Synergy LX Multifunktionslesegerät > Höhe:12 Zoll; Detektor:Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz