Learn More
CleanSpace™ Technology Ausatemadapter für Bio-Maske
Für den Einsatz mit dem HALO-System vorgesehen und speziell für Bioabdichtungseinheiten, Labors und pharmazeutische Reinräume entwickelt.
Marke:  CleanSpace™ Technology CS3026
Artikelnummer. 17445382
  • 72.70 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das BioHood System ist mit dem CleanSpace™ HALO Atemschutzgerät kompatibel. Es wurde speziell für Bioabdichtungseinheiten, Labors und pharmazeutische Reinräume entwickelt und bietet Schutz für Augen und Kopf.
  • DuPont™ Tyvek™ Material- und Nahttechnologie
  • Leicht und langlebig
  • Blut- und flüssigkeitsresistent
  • Einziges PAPR-Haubendesign, das die Atemschutzmaske beim Tragen vollständig bedeckt und die Kontamination des Geräts minimiert
  • Leicht abnehmbar, während die Atemschutzmaske noch getragen wird, um das medizinische Personal beim Ablegen der Haube zu schützen
  • Breites Sichtfeld und einzigartiges Design, das das Visier gegen Verrutschen und Bewegung sichert
  • Keine Riemen, Schläuche, Beschlagbildung oder Hitze
  • Komfortabler Luftstrom ohne Atmungswiderstand
  • NIOSH- und CE-Zulassung
  • BioHood Teile: BioHood (CS3024), Bio HEPA P3/T3 (CS3025), Ausatemadapter für Bio-Maske (CS3026) – wiederverwendbar und zur Befestigung an der CleanSpace™ HALO Gesichtsmaske (Gesichtsmaske separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Polyisopren
CS3027.
5/Packung
Ja
Ausatemadapter
CS3026.
18 x 6 x 5 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
CleanSpace™ Technology Ausatemadapter für Bio-Maske > Bio-Mask-Adapter; Material:Polyisopren; Farbe:Blau; Konstruktionstyp:Ventildeckel; Abmessungen (L x B x H):18 x 6 x 5 cm; Einweg:Ja; Zur Verwendung mit (Geräte):Gehäuse CS3027