Learn More
Nitritex™ Bio-Clean™ D Einweg-Overall mit Kapuze
Bietet außergewöhnlichen Komfort und Schutz, selbst beim Umgang mit zytotoxischen Medikamenten.
Marke: Nitritex™ BDCHT-4XL
135.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Reißverschluss vorne mit Schutzklappe und elastischer Kapuze
Beschreibung
- Fusselarm
- Daumenschlaufe für sicheren Halt
- Elastische Öffnungen zur Einschränkung der Partikelfreisetzung
- Verhindert Faltenbalgeffekt durch Luftdruckaufbau
- Eingebundene Nähte, hochwertiger Reißverschluss mit selbsthaftender Materialklappe
- Überschuhe haben rutschfeste Sohlen und verstärkte Schnürbänder
- Antistatisch
Certifications
ISO Class 4
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
Unisex | |
Weiß | |
Elastisch | |
Gebunden | |
Elastisch | |
Eingebundene Nähte mit Einnadelnaht | |
132 bis 140 cm | |
76 bis 80 Zoll | |
15/Kt., einzeln verpackt |
4XL | |
CleanTough™ Stoff | |
Single-use | |
Elastisch | |
Unsteril | |
ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, En 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, En9073-4, EN 863 und EN 13935-2 | |
51 bis 54 Zoll | |
Kontrollierte Umgebungen | |
200 bis 206 cm | |
Individually Packaged |
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
23-0335 | Konformitätsbescheinigung | 04/04/2023 | BDCHT-XXXXL |
21-3007 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2022 | BDCHT-XXXXL |
21-0868 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2022 | BDCHT-XXXXL |
21-0698 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2022 | BDCHT-XXXXL |
21-0694 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2022 | BDCHT-XXXXL |