Learn More
Honeywell™ Bilson 303 l-Schaumstoff-Ohrstöpsel
Ohrstöpsel aus weichem Polyurethanschaum bieten überlegenen Langzeit-Tragekomfort und solides Leistungsverhalten
Marke:  Honeywell™ 1007192
Artikelnummer. 12676113
  • 124.00 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weicher Schaumstoff für Tragekomfort und Leistung
  • Die glatte, schmutzabweisende Außenhaut verhindert, dass sich Dreck und andere Substanzen auf der Haut ansammeln oder in den Gehörgang gelangen.
  • Ideal für Mitarbeiter, die laute Geräusche unterdrücken und den besten Schutz und Komfort in einem Ohrstöpsel benötigen
  • Einer der meist verwendeten Polyurethan-Ohrstöpsel in Europa
  • Hervorragende Leistung bei Geräuschblockierungen in einem einzigen Ohrstöpsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb, Weiß
SNR: 33 dB
Einweg-Ohrstöpsel
Polyurethan
EC-Kategorie PSA: 2, QA: ISO 9001/2000, EC-Zertifikat: 941057, EC-Bescheinigung: 9404815
Kugel
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Bilson 303 l-Schaumstoff-Ohrstöpsel > Gelb/weiß