Learn More
Invitrogen™ Bigfoot™ Spectral Cell Sorter Accessories
The Bigfoot Cell Sorter is designed to streamline the cell sorting workflow and enhance the user experience. It has a multitude of cell sorting advancements, accessories, and unique capabilities to enable the most complex multi-parameter sorts, and to meet high-throughput demands for a wide range of applications.
73.50 CHF - 782.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Bigfoot™ Spectral Cell Sorter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flow Cytometry |
Menge | Each |
Inhalt und Lagerung | Room Temperature |
Produktlinie | Bigfoot™ |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18094110
|
Invitrogen™
PL00392 |
Autoclavable Cleaner Cap |
342.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18014110
|
Invitrogen™
PL00393 |
Autoclavable Decon Cap |
342.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17932051
|
Invitrogen™
PL00382 |
Autoclavable Filter, 0.05 μm |
424.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18054110
|
Invitrogen™
PL00311 |
Chip Adapter, 10X |
73.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17414963
|
Invitrogen™
PL00312 |
Nozzle Tip, 70 μm |
782.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17424963
|
Invitrogen™
PL00313 |
Nozzle Tip, 100 μm |
782.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18064050
|
Invitrogen™
PL00355 |
Output Tube Adapter, 1.5 mL |
489.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18074110
|
Invitrogen™
PL00356 |
Output Tube Adapter, 5 mL |
294.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18074050
|
Invitrogen™
PL00357 |
Output Tube Adapter, 15 mL |
294.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17464973
|
Invitrogen™
PL00338 |
Output Tube Adapter, 50 mL |
478.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter provides power, performance, and flexibility to help accelerate cutting edge discoveries. Designed to streamline the cell sorting workflow and enhance the user experience, the Bigfoot sorter has a multitude of cell sorting advancements, accessories, and unique capabilities to enable the most complex multi-parameter sorts and to meet high-throughput demands for a wide range of applications.
The Bigfoot Spectral Cell Sorter offers a full line of accessory products for continuous expansion of the instrument, including interchangeable nozzle tips, temperature controlled sample input and sort output adapters, and bulk fluid bottles and caps.
Spezifikation
Bigfoot™ Spectral Cell Sorter | |
Each | |
Bigfoot™ |
Flow Cytometry | |
Room Temperature |
Nur für Forschungszwecke.