Learn More
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™ Aufreinigungskit
Das BigDye XTerminator™ Aufreinigungskit ist eine schnelle, einfache Aufreinigungsmethode für DNA-Sequenzierungsreaktionen, mit dem nicht eingebaute BigDye™ Terminatoren und Salze entfernt werden können.
Marke:  Applied Biosystems™ 4376484
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15879816
  • 6170.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 50 ml XTerminator™-Lösung (Aufbewahrung bei 4 °C), 225 ml SAM™-Lösung (Aufbewahrung bei Raumtemperatur oder bei 4 °C)
Beschreibung
Beschreibung
  • Wegfall des Flüssigkeitstransfers – Verwendung einer einzelnen Platte
  • Restloses Entfernen von Farbstofftropfen
  • Stabilisierung der Proben vor der Analyse
  • Verbesserung des Sequenzierungsablaufs
  • Manuelle oder automatisierte Protokolle
  • Schnelle, zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 mL Xterminator™ Lösung (bei 4 °C lagern), 225 mL SAM™ Lösung (bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern)
Sequenzierungsprodukte
Sequenzierung
2500
Aufreinigungskit
Sequenzierungsreaktionen
10 μl
Kit
DNA
2 Flaschen
BigDye XTerminator™, BigDye™
2 Flaschen
40 min
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™ Aufreinigungskit > 2.500 Präp.