Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequenzierungspuffer
Dieser Sequenzierpuffer wurde für den Einsatz mit den Zyklus-Sequenzierungskits BigDye™ Terminator v1.1 und v3.1 optimiert.
Marke:  Applied Biosystems™ 4336697
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15768289
  • 136.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Optimiert für die Verwendung mit BigDye™ Terminator Zyklus-Sequenzierungskits
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sequenzierungspuffer
Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Standardsequenzierung
Sequenzierungspuffer
Raumtemperatur
5X
GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3500 Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3130xl Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator
BigDye™
1 ml
Flüssig
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2502326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog Number
Chargennummer2407324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog Number4336697
Chargennummer2403323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog Number4336697
Chargennummer2312322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Catalog Number4336697
Chargennummer2306321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Catalog Number4336697
Name des Produkts
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequenzierungspuffer > 1 ml