Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
Dieses BigDye™ Terminator v1.1 Zyklus-Sequenzierungskit ist für Spezialanwendungen konzipiert, für die ein optimales Base-Calling neben dem Primer erforderlich ist, sowie für die Sequenzierung kurzer PCR-Produkt-Templates mit schnellen Elektrophorese-Durchlaufmodulen.
Marke:  Applied Biosystems™ 4337451
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15879786
  • 21320.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 200 μl-Röhrchen mit BigDye™ Terminator v1.1 fertigem Reaktionsgemisch, 1 Röhrchen M13 (-21) Primer, 1 Röhrchen pGEM-Kontroll-DNA und 1 ml-Röhrchen mit 5x Sequenzierungspuffer
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbessern Sie die Qualität Ihrer Ergebnisse für ein breites Spektrum von Sequenzierungsanwendungen.
  • Sequenzieren Sie anspruchsvolle Templates und Sequenzen mit mehr Erfolg.
  • Längere und höherwertige Auslesungen mit einheitlichen Spitzenhöhen und optimaler Signal-Balance
  • Höhere Produktivität und geringere Kosten
Bestellinformation
24 Reaktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jedes Kit enthält 10 Röhrchen mit BigDye™ Terminator v1.1 fertigem Reaktionsgemisch, M13-(-21)-Primer, pGEM-Kontroll-DNA und ein 12 ml-Röhrchen mit 5X Sequenzierungspuffer (kann bei 4 °C gelagert werden). Es gibt genügend Reagenzien für 1000 Reaktionen. Kit bei -15 °C bis -25 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator
BigDye™ Terminator
1000 Reaktionen
BAC-DNA, Plasmid-DNA (≤ 15 kb), PCR-Amplikone, einzelsträngige DNA
12-Well-Streifen, 8-Well-Streifen, 96- oder 384-Well-Platte
Standardsequenzierung
Sequenzierungspuffer
Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit > 1000 Reaktionen