Learn More
Traceable™ Stoppuhr mit großen Ziffern und Kalibrierung
Die großen Ziffern und die hohe Genauigkeit der Traceable Stoppuhr mit großen Ziffern und Kalibrierung machen sie zur perfekten Wahl für das Labor oder den Einsatz vor Ort.Anzeige von Uhrzeit, Datum und Wochentag.Das ABS-Kunststoffgehäuse ist wasser-, staub- und stoßfest. Mit der praktischen Klemme und den Klettverschlüssen können Sie die Stoppuhr an verschiedenen Oberflächen befestigen.
Marke:  Traceable™ 94460-28
42.66 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13276920
  • 44.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • NIST-konform
  • Einfach ablesbare, große Ziffern
  • Hohe Genauigkeit
  • Einschließlich Uhrzeitalarm
  • Wasser-, staub- und stoßfest
  • Dank der praktischen Klemme und des Klettverschlusses ist eine Befestigung an verschiedenen Oberflächen möglich
  • Einmalige Alarme, Zeitlimit, Zwischenzeiten und kontinuierliche Zeitfunktionen
  • Brillenband (für Sicherheitsbrillen)
Spezifikation
Spezifikation
24 h
±0,001 %
Stoppuhr mit großen Ziffern
1,5 V-Knopfzelle
Nackentrageriemen
Akustisch
0,01 s, 1 s
ABS-Kunststoff
5/8 in.
NIST Traceable™ Bescheinigung im Lieferumfang enthalten, ISO/IEC 17025:2017 (1750.01) A2LA-akkreditiertes Kalibrierlabor
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Traceable™ Stoppuhr mit großen Ziffern und Kalibrierung > Stoppuhr mit Kalibrierung; Zeitbereich:24 Stunden; Batterietyp:1,5 V-Knopfzelle; Auflösung:0,01 s, 1 s; Alarm:Akustisch, 1-minütiger Signalton; Material:ABS-Kunststoff;